Merck
487244
Sigma-Aldrich
(−)-N-(1(R)-Phenylethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3(S)-amin -dihydrochlorid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D −2°, c = 2 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
285 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
Cl.Cl.C[C@@H](N[C@@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H22N2.2ClH/c1-12(13-5-3-2-4-6-13)16-15-11-17-9-7-14(15)8-10-17;;/h2-6,12,14-16H,7-11H2,1H3;2*1H/t12-,15-;;/m1../s1
InChIKey
BABMCKVVGDIUCA-DGPOFWGLSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)