Wichtige Dokumente
359939
(R)-(+)-Bornylamin
97%
Synonym(e):
(+)-Bornanamin, endo-(1R)-1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +44°, c = 0.5 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
160-163 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@@H](N)C2
InChI
1S/C10H19N/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
InChIKey
MDFWXZBEVCOVIO-WEDXCCLWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)