Wichtige Dokumente
486663
Fluormethan-d3
99 atom % D
Synonym(e):
Methyl-d3 fluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
44.2 atm ( 21.1 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99 atom % D
bp
−77.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−141.8 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])F
InChI
1S/CH3F/c1-2/h1H3/i1D3
InChIKey
NBVXSUQYWXRMNV-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Empfohlene Produkte
Empfohlenes Ventil
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)