Wichtige Dokumente
486078
Calciumnitrat-15N2
5 atom % 15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Ca(15NO3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
5 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
164.48 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
561 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1/i;2*1+1
InChIKey
ZCCIPPOKBCJFDN-IMSGLENWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?