Wichtige Dokumente
373842
Natriumformiat-d
99 atom % D
Synonym(e):
Ameisen-d-säure Natriumsalz
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
DCO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Form
powder
Methode(n)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
259-262 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].[2H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D;
InChIKey
HLBBKKJFGFRGMU-RWQOXAPSSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com