Merck
485454
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N-hydroxid -Lösung
~6 N in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
15NH4OH/H2O soln.
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Konzentration
~6 N in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.339
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
InChIKey
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)