Merck
483613
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylstannyl)acetylen
Synonym(e):
1,2-Ethynediylbis[trimethylstannane], Ethynylenebis[trimethyl]tin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SnC≡CSn(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
SMILES String
C[Sn](C)(C)C#C[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C2.6CH3.2Sn/c1-2;;;;;;;;/h;6*1H3;;
InChIKey
CDIFRACRLLNHOO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)