Wichtige Dokumente
482048
Poly(dimethylsiloxan-co-diphenylsiloxan), divinylterminiert
average Mn ~9,300
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~9,300
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.465
Viskosität
~500 cSt(lit.)
bp
>400 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)C=C.O=[Si](c1ccccc1)c2ccccc2
InChIKey
NXTBQQSLKSMQNL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
84:16 mole ratio of dimethylsiloxane:diphenylsiloxane
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
482048-150ML | |
482048-25ML | 4061837852091 |