Wichtige Dokumente
481920
(4-Aminophenyl)-trifluormethylsulfon
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CF3SO2C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
96 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
sulfone
SMILES String
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)14(12,13)6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
InChIKey
GNVFCXUZQGCXPB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-(Trifluoromethylsulfonyl)aniline, also known as p-(trifluoromethylsulfonyl)aniline, is an aniline derivative.
Anwendung
4-(Trifluoromethylsulfonyl)aniline may be used in the preparation of 1-azido-4(trifluoromethanesufonyl)benzene.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Organic synthesis in soft wall-free microreactors: real-time monitoring of fluorogenic reactions.
Marchand G, et al.
Analytical Chemistry, 80(15), 6051-6055 (2008)