Wichtige Dokumente
475203
Cyclopentadienylzirconium(IV)-trichlorid
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5Cl3Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: zirconium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Zr](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Zr/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
SULDCQJIUCVYOB-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
Catalyst for:
- Homo- and copolymerization reactions
- Catalytic dehydrogenation of cyclooctane
- Cross-coupling reaction of aryl fluorides with a phenethyl Grignard reagents
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?