Wichtige Dokumente
474169
Glycidyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorpentylether
96%
Synonym(e):
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8F8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.353 (lit.)
bp
75-79 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C8H8F8O2/c9-5(10)7(13,14)8(15,16)6(11,12)3-17-1-4-2-18-4/h4-5H,1-3H2
InChIKey
NABHRPSATHTFNS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?