Merck
472956
Sigma-Aldrich
Wolframhexacarbonyl
99.99% trace metals basis (excluding Mo), purified by sublimation
Synonym(e):
Hexacarbonylwolfram, Wolframhexacarbonyl
About This Item
Lineare Formel:
W(CO)6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
12.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.2 mmHg ( 67 °C)
Assay
99.99% trace metals basis (excluding Mo)
Form
solid
Aufgereinigt durch
sublimation
Eignung der Reaktion
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
150 °C (lit.)
Dichte
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
InChIKey
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ordnungszahl des Basismaterials: 74 Wolfram
Anwendung
Ein Vorläufer für die Präparation von wolframhaltigen Komplexen oder Nanomaterialien. Wird auch in der Photochemie verwendet
Katalysator, der in der photochemischen Zyklisierung von Silyloxy-Trienen mittels 6-endo-Reaktionsweg oder Cope-Umlagerung verwendet wird.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kuramshin, A.I. et al.
Russ. J. Org. Chem., 41(5), 649-655 (2005)
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 562-562 (2007)
Utke, I.; et al.
Advanced Engineering Materials, 8 (3), 155-157 (2006)
Denny, N.R.
Proc. SPIE: Int. Soc. Opt. Eng., 6005-6005 (2005)
F Porrati et al.
Nanotechnology, 20(19), 195301-195301 (2009-05-08)
W-based granular metals have been prepared by electron-beam-induced deposition from the tungsten hexacarbonyl W(CO)(6) precursor. In situ electrical conductivity measurements have been performed to monitor the growth process and to investigate the behavior of the deposit under electron beam post-irradiation
Artikel
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Verwandter Inhalt
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.