Wichtige Dokumente
466417
Poly(ethylenglycol)(12)-tridecylether
n= 12, Tridecyl ether group is a mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
Synonym(e):
Polyoxyethylene (12) tridecyl ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
>150 °C (lit.)
Hydroxylzahl
75‑85 mg KOH/g
Löslichkeit
water, isopropanol and xylene: 1 wt. % at 25 °C
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14
SMILES String
OCCCCCCCCCCCCC.OCCO
InChI
1S/C13H28O.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;3-1-2-4/h14H,2-13H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChIKey
QOXZVZPASZVADM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?