Wichtige Dokumente
465895
Calcium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.5% trace metals basis
Synonym(e):
Atomic calcium, Calcium atom, Calcium element
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.5% trace metals basis
Form
dendritic pieces
Aufgereinigt durch
distillation
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
3.5 μΩ-cm, 20°C
bp
1484 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
850 °C (lit.)
Dichte
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ca]
InChI
1S/Ca
InChIKey
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?