Wichtige Dokumente
465348
2-Mercaptophenol
95%
Synonym(e):
2-Hydroxythiophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.6060 (lit.)
Dichte
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1S
InChI
1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChIKey
VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?