Merck
462330
Sigma-Aldrich
Poly(1-decen), hydriert
Mixture of trimer and tetramer
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
Viskosität
20 cSt(40 °C)(lit.)
bp
>316 °C (lit.)
Dichte
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCC=C
Allgemeine Beschreibung
Hydrogenated poly(1-decene) is prepared by the hydrogenation of the mixture of isoparaffinic molecules (trimer and tetramer).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Compendium of food additive specifications.
FAO JECFA Monographs (2006)