Merck
461504
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-(1-naphthyl)ethylamin
97%
About This Item
Lineare Formel:
C10H7CH(CH3)N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]23/D −43°, c = 2 in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.591 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
Dichte
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
C[C@H](N(C)C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H17N/c1-11(15(2)3)13-10-6-8-12-7-4-5-9-14(12)13/h4-11H,1-3H3/t11-/m0/s1
InChIKey
AXRXYILTIWBHEP-NSHDSACASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)