Wichtige Dokumente
460656
mono-Benzylmalonat
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2O2CCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
phenyl
SMILES String
OC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
InChIKey
CFLAHQSWDKNWPW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
mono-Benzyl malonate can be synthesized by the reaction of Meldrum′s acid (2,2-dimethyl- 1,3-dioxane-4,6-dione) with benzyl alcohol.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
A potential suicide inhibitor of adenylosuccinate lyase.
Hartgers A, et al.
Nucleosides and Nucleotides, 11(2), 1325-1332 (1992)