Wichtige Dokumente
457876
Poly(ethylenglycol)methylethermethacrylat -Lösung
average Mn 2,000, 50 wt. % in H₂O, methacrylate, methoxy
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglycol)methylethermethacrylat -Lösung, average Mn 2,000, 50 wt. % in H2O
Mol-Gew.
average Mn 2,000
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Konzentration
50 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.4054
Dichte
1.079 g/mL at 25 °C
Ω-Ende
methacrylate
α-Ende
methoxy
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
SMILES String
COCCOCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
InChIKey
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.