Merck
455954
Sigma-Aldrich
Chrom(III)-sulfat Hydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Chromic sulfate hydrate, Chromium trisulfate
About This Item
Lineare Formel:
Cr2(SO4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.18 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble(lit.)
Dichte
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChIKey
KVIYQADEXNCDCB-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)