Wichtige Dokumente
450790
Chrom(III)-chlorid
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Chromic chloride, Chromium trichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
flakes
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?