Wichtige Dokumente
451053
Bis(dichlorphosphin)methan
95%
Synonym(e):
Methylenebis(dichlorophosphine), Methylenebis(phosphonous dichloride)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.5940 (lit.)
Dichte
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
ClP(Cl)CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl4P2/c2-6(3)1-7(4)5/h1H2
InChIKey
OEKLCAXLANZKPX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
205.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?