449539
(4S,5S)-Chloro-cyclopentadienyl-[2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-bis-(diphenylmethoxy)]-titan
97%
Synonym(e):
(S,S)-Duthaler-Hafner-Reagens, [(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-bis-(diphenylmethoxy)]-cyclopentadienyl-chlor-titan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +246°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
209-213 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ti].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC2(C)O[C@@H]([C@H](O2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(O)(c5ccccc5)c6ccccc6
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)