Wichtige Dokumente
448575
(−)-Guaiol
97%
Synonym(e):
(3R,6S,10S)-6,10,α,α-Tetramethylbicyclo[5.3.0]dec-1(7)-en-3-methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −28°, c = 4 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
91-93 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
InChIKey
TWVJWDMOZJXUID-SDDRHHMPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)