Wichtige Dokumente
447862
Bis(butylcyclopentadienyl)zirconium(IV)-dichlorid
97%
Synonym(e):
Dibutylzirconocene dichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp (Schmelzpunkt)
98.7-99.4 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Zr]Cl.CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C9H13.2ClH.Zr/c2*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;;;/h2*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
KZUKCLOWAMFDDB-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Copolymerization of ethylene-alpha-olefin
- Ethylene polymerization
Metallocene supported catalyst
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?