Merck
393231
Sigma-Aldrich
Dichloro-[rac-ethylenbis-(indenyl)]-zirkonium(IV)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16Cl2Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: zirconium
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
≤3% dichloromethane
SMILES String
Cl[Zr]Cl.C(CC1C=Cc2ccccc12)C3C=Cc4ccccc34
InChI
1S/C20H18.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h1-12,17-18H,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
IJSDUKZKUCXMRL-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organometallics, 10, 1501-1501 (1991)