Wichtige Dokumente
440507
N-(2-Hydroxyethyl)trifluoracetamid
97%
Synonym(e):
N-(Trifluoracetyl)-ethanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
32-35 °C (lit.)
Dichte
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
O=C(NCCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c5-4(6,7)3(10)8-1-2-9/h9H,1-2H2,(H,8,10)
InChIKey
NPSVCXHBJVBBAD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?