Wichtige Dokumente
305251
(S)-(−)-2-(Trifluoracetamid)bernsteinsäureanhydrid
97%
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Trifluoracetamidbernsteinanhydrid, N-Trifluoracetyl-L-asparaginsäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −28.0°, c = 1 in THF
mp (Schmelzpunkt)
131-132 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
anhydride
ester
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)N[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H4F3NO4/c7-6(8,9)5(13)10-2-1-3(11)14-4(2)12/h2H,1H2,(H,10,13)/t2-/m0/s1
InChIKey
ABTJOHYOWBAGTP-REOHCLBHSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?