Merck
438146
Sigma-Aldrich
Poly(propylenglycol)monobutylether
Synonym(e):
Butoxypolypropylene glycol, PPG-14 Butyl Ether, PPG-16 Butyl Ether, Poly(propylene oxide) monobutyl ether, Polyoxypropylene glycol butyl monoether
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3[OCH2CH(CH3)]nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.45
Viskosität
1300 cSt(20 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
Übergangstemp.
pour point −23 °C
Dichte
1 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
285.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
140.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)