Merck
436186
Sigma-Aldrich
Natriumhexafluoracetylacetonat
97%
Synonym(e):
Sodium 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetone
About This Item
Lineare Formel:
NaC5HF6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: sodium
SMILES String
[Na+].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Na/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
InChIKey
AWUDPEKDPFGDOP-ODZAUARKSA-M
Anwendung
Recently employed in the solid-phase synthesis of chromium β-diketonates, in the preparation of novel catalytic ruthenium diphosphine complexes and in the preparation of a series of new copper chemical vapor deposition (CVD) precursors.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Rec. Trav. Chim., 114, 242-242 (1995)
Zh. Neorg. Khim., 41, 411-411 (1996)
Organometallics, 14, 2641-2641 (1995)