Wichtige Dokumente
238309
Hexafluoracetylaceton
98%
Synonym(e):
1,1,1,5,5,5-Hexafluor-2,4-pentandion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.332 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
Dichte
1.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11/h1H2
InChIKey
QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Antipsychotic medications and sleep problems in patients with schizophrenia: This research investigates the effects of antipsychotics, including aripiprazole, on sleep disturbances in schizophrenia patients, highlighting its pharmacodynamic actions and contributing to a deeper understanding of aripiprazole′s clinical applications in mental health disorders (Cederlöf et al., 2024).
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
238309-5G | 4061838786838 |
238309-5KG | |
238309-25G | 4061838786821 |