Wichtige Dokumente
421790
(1R,2R)-trans-1,2-Cyclohexandiol
99%
Synonym(e):
(1R)-trans-1,2-Cyclohexandiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −39°, c = 1.6 in H2O
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
107-109 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChIKey
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
suitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..