Wichtige Dokumente
170518
1-Naphthylisocyanat
98%
Synonym(e):
α-Naphthyl isocyanate, 1-Isocyanatonaphthalene, 1-Naphthalene isocyanate, Naphthalen-1-ylisocyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.6344 (lit.)
bp
267 °C/761 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Dichte
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
isocyanate
SMILES String
O=C=Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H
InChIKey
BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?