Wichtige Dokumente
420883
LUDOX® CL kolloidales Siliziumdioxid
30 wt. % suspension in H2O
Synonym(e):
Kieselgel Zubereitung
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
colloidal
Qualitätsniveau
Form
suspension
Zusammensetzung
SiO2 +Al2O3
Konzentration
30 wt. % suspension in H2O
Oberflächenbereich
~230 m2/g
pH-Wert
4.5
Dichte
1.23 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
420883-1L | 4061832093680 |
420883-18L | |
420883-4L |