Wichtige Dokumente
D221104
Dodecan
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.96 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 47.8 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
401 °F
Expl.-Gr.
8 %
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−9.6 °C (lit.)
Dichte
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Extraction of hydrocarbons from Botryococcus braunii.
- Pd/C catalyzed deoxygenation of stearic acid to synthesize biodiesel.
- Oxidativede sulfurization of dibenzothiophenes.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?