Wichtige Dokumente
418870
Poly(acrylnitril-co-butadien), dicarboxyterminiert
average Mn ~3,800, acrylonitrile 8-12 wt. %
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
1.9 carboxyl groups per molecule
Mol-Gew.
average Mn ~3,800
Zusammensetzung
acrylonitrile, 8-12 wt. %
Brechungsindex
n20/D 1.515 (lit.)
Viskosität
600 poise(27 °C, Brookfield)(lit.)
Säurezahl
28
Übergangstemp.
Tg −66 °C (DSC)
Dichte
0.924 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H6.C3H3N/c1-3-4-2;1-2-3-4/h3-4H,1-2H2;2H,1H2
InChIKey
NTXGQCSETZTARF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?