Wichtige Dokumente
182850
Poly(styrol-co-acrylnitril)
average Mw ~165,000 by GPC, acrylonitrile 25 wt. %, pellets
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C6H5)]x[CH2CH(CN)]y
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
pellets
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw ~165,000 by GPC
Zusammensetzung
acrylonitrile, 25 wt. %
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=CC#N.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H3N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2H,1H2
InChIKey
SCUZVMOVTVSBLE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
[Hygienic chemical studies on plastics (II). Residual acrylonitrile in ABS resin or AS resin and its migration into water (author's transl)].
T Tatsuno et al.
Eisei Shikenjo hokoku. Bulletin of National Institute of Hygienic Sciences, (97)(97), 93-97 (1979-01-01)