407267
Phenethylamin
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonym(e):
2-Phenylethylamin, β-Phenylethylamin, 2-Phenethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.18 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Aufgereinigt durch
glass distillation
redistillation
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
InChIKey
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
rat ... Htr2a(29595)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?