Wichtige Dokumente
407011
2-(2-Methoxyethoxy)essigsäure
technical grade
Synonym(e):
O-(2-Methoxyethyl)-glykolsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCOCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
CLLLODNOQBVIMS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?