Wichtige Dokumente
404322
Dichlor(1,2-diaminocyclohexan)platin(II)
Synonym(e):
(1,2-Diaminocyclohexan)platin(II)-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Pt]Cl.NC1CCCCC1N
InChI
1S/C6H14N2.2ClH.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-6H,1-4,7-8H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
PNNCIXRVXCLADM-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?