Merck
701203
Sigma-Aldrich
Dichlor(dicyclopentadienyl)platin(II)
97%
Synonym(e):
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methano-1H-inden, Platin-Komplex, Dichloro-[(2,3,5,6-η)-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-inden]-platin, Platin-dichloro-(3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12Cl2Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
220-222 °C
SMILES String
Cl[Pt]Cl.C1C=CC2[C@H]3C[C@H](C=C3)C12
InChI
1S/C10H12.2ClH.Pt/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1;;;/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/t7-,8+,9?,10?;;;/m1.../s1
InChIKey
WGIHWYYQPYXMJF-FNUOOURPSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable