Merck
401684
Sigma-Aldrich
Blei(II)-acetylacetonat
technical grade
Synonym(e):
2,4-Pentandion Blei(II)-Derivat
About This Item
Lineare Formel:
Pb(C5H7O2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.42
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: lead
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
141-144 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)\C=C(\C)O[PbH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pb/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChIKey
UNNUWSQNTAFLDC-FDGPNNRMSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)