Merck
382280
Sigma-Aldrich
Silberausgetauschte Zeolithe
granular, +20 mesh
Synonym(e):
Ag
About This Item
Lineare Formel:
Ag84Na2[(AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Form
granular
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Ag, 35%
Eignung der Reaktion
core: silver
reagent type: catalyst
Partikelgröße
+20 mesh
mp (Schmelzpunkt)
>500 °C (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Silver-exchanged zeolite selectively removes halogens from gas streams and also serves as catalyst.
Anwendung
Silver-exchanged zeolite is used:
  • As a catalyst in the low-temperature CO isotopic scrambling reaction.
  • To capture radioiodine from the vapor phase, which is then thermally converted into silver sodalite.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Silver iodide sodalite--Wasteform/Hip canister interactions and aqueous durability
Maddrell ER, et al.
Journal of Nuclear Materials, 517, 71-79 (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
382280-25G4061831962604
382280-100G4061831962598