382159
trans-3,5-Dimethoxy-4-hydroxyzimtaldehyd
98%
Synonym(e):
Sinapinaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])c1cc(OC)c(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h3-7,13H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
CDICDSOGTRCHMG-ONEGZZNKSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable