Wichtige Dokumente
380741
1,1,1-Tris(diphenylphosphinmethyl)ethan
Synonym(e):
Triphos
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
99-102 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)(CP(c3ccccc3)c4ccccc4)CP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C41H39P3/c1-41(32-42(35-20-8-2-9-21-35)36-22-10-3-11-23-36,33-43(37-24-12-4-13-25-37)38-26-14-5-15-27-38)34-44(39-28-16-6-17-29-39)40-30-18-7-19-31-40/h2-31H,32-34H2,1H3
InChIKey
BARUNXKDFNLHEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?