Wichtige Dokumente
377775
3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin
98%
Synonym(e):
3-(Trimethylsilyl)-propargylbromid, 3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
44-45 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)C#CCBr
InChI
1S/C6H11BrSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h5H2,1-3H3
InChIKey
GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?