Wichtige Dokumente
372285
2-Ethyl-9,10-dimethoxyanthracen
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc2c(OC)c3ccccc3c(OC)c2c1
InChI
1S/C18H18O2/c1-4-12-9-10-15-16(11-12)18(20-3)14-8-6-5-7-13(14)17(15)19-2/h5-11H,4H2,1-3H3
InChIKey
SURWYRGVICLUBJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?