Wichtige Dokumente
366668
Diethyl-(methylthiomethyl)phosphonat
96%
Synonym(e):
[(Methylthio)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
119-120 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphonate
thioether
SMILES String
CCOP(=O)(CSC)OCC
InChI
1S/C6H15O3PS/c1-4-8-10(7,6-11-3)9-5-2/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
RAABCCZMKIIGJW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Synthesis of (+)-minfiensine via organocatalytic Diels-Alder/amine cyclization and 6-exo-dig radical cyclization
- Preparation of fused nitrogen, sulfur, and phosphorus containing-heterocycles and relevant difurylpyridazine phosphonates with antimicrobial activity
- Preparation of phosphorus and sulfur stereoisomers of Et menthyl [(methylsulfinyl)methyl]phosphonate
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?