Merck
366595
Sigma-Aldrich
Kaliumhexachlorrhenat(IV)
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
K2ReCl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].Cl[Re--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Re/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChIKey
HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H
Anwendung
Used in preparation of supported rhenium tricarbonyls which catalyze propylene hydrogenation.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Purnell, S.K. Gates, B.C.
J. Mol. Catal., 94, L1-L1 (1994)