Wichtige Dokumente
358819
Dimethyltrimethylsilylphosphit
95%
Synonym(e):
Trimethylsilyl dimethyl phosphite
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.410 (lit.)
bp
36-37 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COP(OC)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H15O3PSi/c1-6-9(7-2)8-10(3,4)5/h1-5H3
InChIKey
HWMXPTIFAGBDIK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- protected phosphoamino acid, Fmoc-Abu(PO3Me2)-OH, used in Fmoc/solid-phase peptide synthesis
- phosphoenolpyruvate (PEP) via trimethylsilylation, bromination and Perkow reaction
- sialyl phosphonate
- sulfonamide phosphonates
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?